Documentos Principais
1.01188
Supelco
Nitrato de amônio
for analysis EMSURE® ACS
Sinônimo(s):
Nitrato de amônio, Amônia de ácido nítrico, nitrato de amônia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H4N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
80.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
229-347-8
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥95.0% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
2462 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
resíduo de ignição
≤0.01% (as sulfate)
total organic carbon (TOC) residue (Combustable matter, including organic components)
≤0.2% (as carbon)
pH
4.5-7.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
210 °C/15.0 hPa
pf
169 °C
solubilidade
1920 g/L
densidade
1.72 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
600‑700 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.0003%
nitrite (NO2-): ≤0.0005%passes test
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ca: ≤0.003%
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H4].[N+](=O)([O-])[O-]
InChI
1S/NO3.H3N/c2-1(3)4;/h;1H3/q-1;/p+1
chave InChI
DVARTQFDIMZBAA-UHFFFAOYSA-O
Aplicação
  • Papel da conversão de partículas de gás de amônia em poluição de névoa sob ambiente rico em amônia no norte da China e perspetivas de redução eficaz das emissões.: Este estudo investiga o papel do nitrato de amônio na poluição por névoa, enfatizando seu impacto ambiental e o potencial de estratégias de redução de emissões (Zou et al., 2024).
  • Redução eletrocatalítica de nitrato em catalisador terminado em CoNi metálico com densidade de corrente no nível industrial em meio neutro.: Este artigo explora o uso de nitrato de amônio em processos eletrocatalíticos para redução de nitrato, demonstrando sua aplicação na catálise industrial (Wei et al., 2024).
  • Juste de gradiente de têmpera térmica com adaptação em nanoesferas de CdS encapsuladas com nitrato de amônio, sintetizadas por precipitação ecológica.: O estudo concentra-se na síntese de nanoesferas de CdS usando nitrato de amônio e enfatizando suas aplicações na engenharia de nanomateriais (Kok Sheng & Alrababah, 2024).
Ligação
Substitui: AX1315-1
Nota de análise
Teor (alcalimétrico): ≥ 95,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Valor de pH (5%; água, 25 °C): 4,5 - 6,0
Cloreto (Cl): ≤ 0,0003%
Nitrito (NO₂):
≤ 0,0005%
: passa no teste
Fosfato (PO₄): ≤ 0,0005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,002%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ca (cálcio): ≤ 0,003%
Fe (ferro): ≤ 0,0002%
Resíduo na ignição (como sulfato): ≤ 0,01%
O seguinte parâmetro de uma determinação de TOC dupla de um lote:
Matéria combustível, inclusive componentes orgânicos (como carbono) ≤ 0,2%
(atende o valor especificado)
De acordo com a classe 5.1 número da ONU 1942.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Código de classe de armazenamento
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf