Documentos
1.00955
Supelco
1,2-Dicloroetano
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Cloreto de etileno, Dicloreto de etileno
About This Item
Fórmula linear:
ClCH2CH2Cl
Número CAS:
Peso molecular:
98.96
Beilstein:
605264
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-458-1
NACRES:
NA.21
densidade de vapor
3.4 (20 °C, vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
87 mmHg ( 25 °C)
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥99.5% (GC)
forma
liquid
temperatura de autoignição
775 °F
potência
670 mg/kg LD50, oral (Rat)
2800 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
15.6 %
Impurezas
≤0.000002% Cd (Cadmium)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000002% Pb (Lead)
≤0.000002% Sr (Strontium)
≤0.000005% Al (Aluminium)
≤0.000005% Ba (Barium)
≤0.000005% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00002% Ca (Calcium)
≤0.00002% K (Potassium)
≤0.00003% Free chlorine (Cl)
≤0.00005% Na (Sodium)
≤0.0001% Fe (Iron)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.030% Water
cor
APHA: ≤50
índice de refração
n20/D 1.444 (lit.)
pb
83 °C (lit.)
pf
−35 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point 13 °C
densidade
1.256 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClCCCl
InChI
1S/C2H4Cl2/c3-1-2-4/h1-2H2
chave InChI
WSLDOOZREJYCGB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMPLURA®
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Especificações
Saturation Concentration in Air: 350 g/m3 (20 °C) Air
Nota de análise
Purity (GC)≥ 99.5 %Identity (IR)conformsColor≤ 50 HazenTitrable acid≤ 0.0003 meq/gDensity (d 20 °C/20 °C)about 1.25Free chlorine (Cl)≤ 0.00003 %Al (Aluminium)≤ 0.000005 %Ba (Barium)≤ 0.000005 %Ca (Calcium)≤ 0.00002 %Cd (Cadmium)≤ 0.000002 %Co (Cobalt)≤ 0.000002 %Cr (Chromium)≤ 0.000002 %Cu (Copper)≤ 0.000002 %Fe (Iron)≤ 0.0001 %K (Potassium)≤ 0.00002 %Mg (Magnesium)≤ 0.000005 %Mn (Manganese)≤ 0.000002 %Na (Sodium)≤ 0.00005 %Ni (Nickel)≤ 0.000002 %Pb (Lead)≤ 0.000002 %Sr (Strontium)≤ 0.000002 %Zn (Zinc)≤ 0.00001 %Evaporation residue≤ 0.0020 %Water
≤ 0.030 %≤ 0.030 %
Evaporation Number: 4.1
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13 °C - closed cup