Documentos Principais
1.00684
Supelco
Sulfanilic acid
for elemental analysis
Sinônimo(s):
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
173.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-482-5
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for elemental analysis
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
288 °C (decomposes)
solubilidade
10 g/L
densidade
1.485 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for elemental analysis
Aplicação
Sulfanilic acid standard for elemental analysis for analysis. CAS 121-57-3, EC Number 204-482-5, chemical formula NH₂C₆H₄SO₃H.
Nota de análise
Identity (IR-spectrum)conformsC content (mean value fivefold determination)41.3 - 41.8 %H content (mean value fivefold determination)3.9 - 4.3 %N-content (mean value fivefold determination)7.7 - 8.3 %O content (mean value fivefold determination)27.5 - 28.5 %S content (mean value fivefold determination)18.2 - 18.8 %Water (according to Karl Fischer)≤ 0.5 %Suitable for determination of C,H,N,O,S
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1