Documentos Principais
8.22338
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Sulfanilic acid, 4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H7NO3S
Número CAS:
Peso molecular:
173.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
204-482-5
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for synthesis
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>400 °C
potência
12300 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
2.5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
288 °C (decomposes)
solubilidade
water: 10 g/L at 20 °C
densidade
1.485 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[S](=O)(=O)(O)c1ccc(cc1)N
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
chave InChI
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Assay (acidimetric, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.0 %
Loss on drying (110 °C 2h): ≤ 2.0 %
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1