09-078
Anti-EHMT1/GLP1 Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
G9a like protein, H3-K9-HMTase, Histone H3-K9 methyltransferase, Histone-lysine N-methyltransferase, H3 lysine-9 specific, EC 2.1.1.43, euchromatic histone methyltransferase 1, euchromatic histone-lysine N-methyltransferase 1, Eu-HMTase1, FLJ12879 1, FP1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... EHMT1(79813)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Histones
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2