Documentos Principais
07-2143
Sigma-Aldrich
Anti-PLEKHG4B Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B, PH domain-containing family G member 4B
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Descrição geral
Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B (PLEKHG4B) functions as a Rho guanyl-nucleotide exchange factor and is involved in the regulation of Rho protein signal transduction.
Imunogênio
GST-tagged recombinant protein corresponding to human PLEKHG4B.
Aplicação
Detect Pleckstrin homology domain-containing family G member 4B using this rabbit polyclonal antibody, Anti-PLEKHG4B Antibody validated for use in western blotting.
Research Category
Signaling
Research Sub Category
Developmental Signaling
Qualidade
Evaluated by Western Blotting in JURKAT cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected PLEKHG4B in 10 µg of JURKAT cell lysate.
Descrição-alvo
~150 kDa observed. Uncharacterized band(s) may appear in some lysates.
forma física
Affinity purified
Purified rabbit polyclonal in buffer containing 0.1 M Tris-Glycine (pH 7.4), 150 mM NaCl with 0.05% sodium azide.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 2-8°C from date of receipt.
Nota de análise
Control
JURKAT cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1