06-1063
Anti-Frizzled-7 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
frizzled homolog 7, Frizzled, homolog of, 7, frizzled-7, frizzled homolog 7
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human, mouse
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FZD7(8324)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: 1:300 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in human ductal in situ and GI tract tissue.
Immunocytochemistry Analysis: 1:500 dilution from a previous lot detected Frizzled-7 in A431 cells.
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Frizzled-7 on 10 µg of mouse brain microsomal fraction tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Mouse brain microsomal fraction tissue lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1