05-952-I
Anti-RNA Polymerase II Antibody, CTD Antibody, clone 8WG16
clone 8WG16, from mouse
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, EC: 2.7.7.6, RNA polymerase II subunit B1, DNA-directed RNA polymerase II subunit A, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
8WG16, monoclonal
reatividade de espécies
yeast, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
dot blot: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Dot Blot Analysis: A representative lot detected RNA Polymerase II, CTD in Dot Blot applications (Thompson, N.E., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(19):11511-20).
Immunoprecipitation Analysis: A representative immunoprecipitated RNA Polymerase II, CTD in Immunoprecipitation applications (Bhaumik, S.R., et. al. (2001). Genes Dev. 15(15):1935-45).
Inhibition Analysis: A representative lot inhibited the interaction of RNA Polymerase II, CTD with the transcription complex. (Thompson, N.E., et. al. (1989). J Biol Chem. 264(19):11511-20).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RNA Polymerase II, CTD in HeLa cell nuclear extract.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade