05-802R
Anti-phospho-Akt (Thr308) Antibody, clone 50-1C-25, rabbit monoclonal
clone NL50, Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Protein kinase B, RAC-alpha serine/threonine-protein kinase, murine thymoma viral (v-akt) oncogene homolog-1, rac protein kinase alpha, v-akt murine thymoma viral oncogene homolog 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
NL50, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, mouse, rabbit, chicken
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pThr308)
Informações sobre genes
bovine ... Akt1(280991)
human ... AKT1(207)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
This lot detected Akt when phosphorylated on Thr308 at 1:1,000 dilution in PDGF-treated NIH/3T3 lysates via SDS-PAGE and transferred to PVDF (Immobilon-P).
Qualidade
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1