05-812
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone E978
ascites fluid, clone E978, Upstate®
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
E978, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... CTAG1A(246100)
Especificidade
NY-ESO-1
Imunogênio
NY-ESO-1 full-length recombinant protein
Aplicação
Anti-NY-ESO-1 Antibody, clone E978 detects level of NY-ESO-1 & has been published & validated for use in WB.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Tumor Markers
Tumor Markers
Qualidade
routinely evaluated by immunoblot on RIPA lysates from SKMEL-19 cells
Descrição-alvo
22kDa
forma física
Ascites
mouse ascites with 0.05% sodium azide
Armazenamento e estabilidade
2 years at -20°C
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
The Journal of experimental medicine, 187(8), 1349-1354 (1998-05-23)
Evidence is growing for both humoral and cellular immune recognition of human tumor antigens. Antibodies with specificity for antigens initially recognized by cytotoxic T lymphocytes (CTLs), e.g., MAGE and tyrosinase, have been detected in melanoma patient sera, and CTLs with