07-2054
Anti-MBD1 Antibody, CT
from rabbit
Sinônimo(s):
CXXC-type zinc finger protein 3, Methyl-CpG-binding protein MBD1, Protein containing methyl-CpG-binding domain 1, methyl-CpG binding domain protein 1, methyl-CpG binding domain protein 1 isoform PCM1, the regulator of fibroblast growth factor 2 (FGF-2) <
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PCM1(5108)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Qualidade
This antibody recognizes MBD1 on 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
HeLa cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2