N3641
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside
chromogenic, ≥98% (TLC), powder
Sinônimo(s):
4-nitrophenyl-ARA
Selecione um tamanho
R$ 1.290,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.290,00
Previsão de entrega em01 de abril de 2025
Produtos recomendados
Nome do produto
4-Nitrophenyl α-L-arabinofuranoside, ≥98% (TLC)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (TLC)
Formulário
powder
solubilidade
methanol: 50 mg/mL
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C11H13NO7/c13-5-8-9(14)10(15)11(19-8)18-7-3-1-6(2-4-7)12(16)17/h1-4,8-11,13-15H,5H2/t8-,9-,10+,11+/m0/s1
chave InChI
DUYYBTBDYZXISX-UKKRHICBSA-N
Aplicação
- as a substrate for α-arabinofuranosidase in an enzymatic assay to determine glycosidase activities in Oenococcus oeni strains[1]
- to determine the enzymatic activity of α-arabinofuranosidase[2]
- as a p-nitrophenol linked substrate to determine its activity in Aspergillus niger NW249 culture filtrate[3]
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)