05-758-I
Anti-FE65 Antibody, clone 3H6
clone 3H6, from mouse
Sinônimo(s):
Amyloid-beta A4 precursor protein-binding family B member 1, Protein FE65
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3H6, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RACGAP1(29127)
mouse ... Apbb1(11785)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Isotype Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2b .
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1