AB2034
Anti-Anti-Laminin (LAMA1) antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Sinônimo(s):
Anti-LAMA, Anti-PTBHS, Anti-S-LAM-alpha
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Laminin Antibody, Chemicon®, from rabbit
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lama1(16772)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
IHC (paraffin) - use diluted at ≥ 1:500 on fixed, paraffin-embedded mouse tissues (skin, liver, etc). (immunoperoxidase technique with the Envision / Dako kit);
ELISA - use diluted at ≥ 1:200 (OD ≥ 500).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1