07-425-I
Anti-Neurogranin
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
Ng, RC3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
rat, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
goat (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NRGN(4900)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Neuroscience
Qualidade
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Neurogranin in rat brain tissue lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade