05-530-I
Anti-Rad51 Antibody, clone 3C10
clone 3C10, from mouse
Sinônimo(s):
DNA repair protein RAD51 homolog 1, HsRAD51, hRAD51, RAD51 homolog A, Rad51
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
3C10, monoclonal
reatividade de espécies
human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RAD51(5888)
mouse ... Rad51(19361)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Rad51 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado