Documentos Principais
MABC199
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-BRCA1, clone MS110
clone MS110, from mouse
Sinônimo(s):
Breast cancer type 1 susceptibility protein, RING finger protein 53
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
MS110, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... BRCA1(672)
Descrição geral
A proteína de suscetibilidade do câncer de mama tipo 1 (BCRA1; proteína de dedo RING 53) funciona como supressora de tumor. BRCA1 é um membro importante da via de reparo do DNA. Após dano ao DNA, o BRCA1 é fosforilado em múltiplos resíduos de serina pela ATR quinase ou Chk2 e é localizado nos sítios da lesão com PCNA. BRCA1 interage com uma ampla gama de proteínas, incluindo Rad50, NBS1 e Mre11, c-Abl tirosina quinase e γH2A.X, envolvido na detecção de DNA danificado e ativação de vias de reparo apropriadas. O BRCA1 também pode responder a danos no DNA, promovendo a expressão gênica através da associação com proteínas transcricionais e RNA polimerase II, e pode regular a via do p53 por esse mecanismo. Estudos anteriores indicaram que mutações no gene BRCA1 podem contribuir para o desenvolvimento de câncer de mama e de ovário.
Especificidade
Esse anticorpo reconhece a extremidade N de BRCA1.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N
Proteína recombinante correspondente à extremidade N de BRCA1 humano.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: Uma diluição de 1:500 desse anticorpo detectada em BRCA1 em células MCF7.
Análise por imunoprecipitação: Um lote representativo de um laboratório independente imunoprecipitou BRCA1 em IP (Wilson, C. A., et al. (1999). Nat Genet. 21(2):236-240.).
Análise imuno-histoquímica: Um lote representativo de um laboratório independente detectou BRCA em tecidos de câncer de ovário e de câncer de mama (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126; Wilson, C. A., et al. (1999). Nat Genet. 21(2):236-240.).
Análise por imunofluorescência: Um lote representativo de um laboratório independente detectou BRCA1 em uma variedade de determinadas linhagens celulares (Scully, R., et al. (1996). Science. 272(5258):123-126.).
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
O anticorpo anti-BRCA1, clone MS110, é um anticorpo contra BRCA1 para uso em Western Blot e ICC.
Subcategoria de pesquisa
Ciclo celular, replicação e reparo do DNA
Qualidade
Avaliado por Western Blot em extrato nuclear de células HeLa.
Análise por Western Blot: 1 µg/ml desse anticorpo detectaram BRCA1 em 10 µg de extrato nuclear de células HeLa.
Descrição-alvo
~220 kDa e ~85 kDa observados. Existem múltiplas isoformas em vários pesos moleculares e podem estar sujeitas à modificação pós-tradução.
forma física
Formato: Purificado
IgG1κ monoclonal de camundongo purificada em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado com proteína G
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extrato nuclear de células HeLa
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Giulia Partipilo et al.
International journal of cancer, 138(1), 110-120 (2015-07-25)
Understanding the expression of proteins involved in DNA damage response could improve knowledge of the pathways that contribute to familial and sporadic breast cancer (BC). We aimed to assess the different roles of BRCA1, poly(ADP-ribose) polymerase-1 (PARP1), BRCT-repeat inhibitor of
Yunlong Qin et al.
American journal of cancer research, 2(5), 540-548 (2012-09-08)
Mutation in the BRCA1 gene is associated with increased risk for hereditary breast and ovarian cancers. In sporadic ovarian tumors, BRCA1 dysfunction is thought to be common. BRCA1 is a nuclear-cytoplasm shuttling protein. Our group has previously reported that BRCA1
G Metro et al.
Cancer investigation, 28(2), 172-180 (2009-12-09)
Ribonucleotide reductase 1 (RRM1) is a determinant of gemcitabine efficacy in non-small-cell lung cancer and pancreatic cancer. We investigated the protein levels of RRM1 and two other DNA repair enzymes, ERCC1 and BRCA1, in 55 metastatic breast cancer (MBC) patients
Gudrun Huper et al.
Cancer research, 67(7), 2990-3001 (2007-04-06)
Epithelial cells within the normal breast duct seem to be the primary target for neoplastic transformation events that eventually produce breast cancer. Normal epithelial cells are easily isolated and propagated using standard techniques. However, these techniques almost invariably result in
Brian P Schlegel et al.
Cancer research, 66(10), 5181-5189 (2006-05-19)
The BRCA1 tumor suppressor contributes to the repair of DNA double-strand breaks (DSB) through homologous recombination, but the mechanism is unknown. The rapid accumulation of BRCA1 into nuclear foci in response to induction of DNA breaks suggests that BRCA1 may