PLA0310
Rabbit anti-Phospho RPA32 (S33) Antibody, Affinity Purified
Sinônimo(s):
32kDa, REPA2, RF-A protein 2, RP-A p32, RP-A p34, RPA32, replication factor A protein 2, replication protein A 34 kDa subunit, replication protein A2, replication protein A2 (32kD)
Selecione um tamanho
R$ 1.687,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.687,00
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
reatividade de espécies
human
técnica(s)
western blot: 1:1,000-1:5,000
nº de adesão
NP_002937.1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer33)
Informações sobre genes
human ... RPA2(6118)
Descrição geral
Imunogênio
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)