05-354
Anti-Clusterin α chain (human) Antibody, clone 41D
clone 41D, Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Apolipoprotein J, Complement cytolysis inhibitor, Complement-associated protein SP-40,40, Ku70-binding protein 1, Testosterone-repressed prostate message 2, aging-associated protein 4, clusterin, complement lysis inhibitor, complement-associated protein
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
41D, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CLU(1191)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Previous lots of this antibody at 5 µg/mL detected clusterin in paraffin embedded human brain sections.
Apoptosis & Cancer
Neuroscience
Apoptosis - Additional
Neurodegenerative Diseases
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of a previous lot detected human clusterin α chain in RIPA lysates from HeLa cells; previous lots detected the protein in human serum and MCF-7 cell lysates
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations:
Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
HeLa cell lysate.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1