05-170
Anti-IL-2 Rα Antibody, clone 7G7/B6
clone 7G7/B6, Upstate®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7G7/B6, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
dot blot: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... IL2RA(3559)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Lung tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1