05-163
Anti-PLCγ-1 Antibody
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
1-phosphatidylinositol-4,5-bisphosphate phosphodiesterase gamma 1, Phosphoinositide phospholipase C, Phospholipase C-gamma-1, monophosphatidylinositol phosphodiesterase, phosphatidylinositol phospholipase C, phosphoinositidase C, phospholipase C gamma 1,
About This Item
B-20-3, monoclonal
B-6-4, monoclonal
D-7-3, monoclonal
E-9-4, monoclonal
IP
WB
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
B-2-5, monoclonal
B-20-3, monoclonal
B-6-4, monoclonal
D-7-3, monoclonal
E-9-4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, bovine, rat, rabbit
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... PLCG1(5335)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
4 µg of a previous lot of antibody immunoprecipitated PLCγ-1 from non-stimulated A431 cell lysate, previous lots immunoprecipitated PLCγ-1 from rabbit brain cytosol preparation.
Immunocytochemistry:
5-10 µg/mL of previous lots of this antibody detected PLCγ-1 on ethanol-acetic acid [95:5] fixed A431 cells.
Signaling
Lipid Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis:
0.5-2 µg/mL of this lot detected PLCγ-1 in human A431 carcinoma cells; previous lots detected PKCγ-1 in rabbit brain cytosol and bovine brain cytosol preparations.
Descrição-alvo
forma física
An equal mix of IgG antibodies produced by SP2/0-Ag14 x Balb/c spleen cells (Suh, P.G., 1988) and propagated as purified immunoglobulin. Clones B-2-5, B-6-4, B-20-3, D-7-3, E-9-4.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-301, non-stimulated A431 cell lysate. Add 2.5µL of 2-mercaptoethanol/100µL of lysate and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20µg of reduced lysate per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1