05-1478
Anti-RUNX2 Antibody, clone AS110
clone AS110, from mouse
Sinônimo(s):
Acute myeloid leukemia 3 protein, CBF-alpha 1, Core-binding factor subunit alpha-1, Oncogene AML-3, Osteoblast-specific transcription factor 2, PEA2-alpha A, PEBP2-alpha A, Polyomavirus enhancer-binding protein 2 alpha A subunit, SL3-3 enhancer factor 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AS110, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... RUNX2(860)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Western Blot Analysis:
Anti-RUNX2, clone AS110 detected RUNX at 1:1,000 to 1:2,000 dilution in HL-60 cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1