05-1076
Anti-c-Jun Antibody, clone 6E4.4
clone 6E4.4, from mouse
Sinônimo(s):
JNK1 alpha protein kinase, JNK1 beta protein kinase, JUN N-terminal kinase, Stress-activated protein kinase JNK1, c-Jun N-terminal kinase 1, mitogen-activated protein kinase 8, mitogen-activated protein kinase 8 isoform JNK1 alpha1, mitogen-activated pro
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
6E4.4, monoclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... JUN(3725)
mouse ... Jun(16476)
rat ... Jun(24516)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Immunocytochemistry Analysis: Confocal fluorescent analysis of HeLa, C2C12, and A431 cells using anti-c-Jun, clone 6E4.4 mouse monoclonal antibody (see page 2).
Qualidade
Western Blot Analysis: 0.5-2 µg/mL of this antibody detected c-Jun on 15 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
Multiple bands may be visible, indicating various phosphorylation states.
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1