Documentos Principais
03-34-0001
Sigma-Aldrich
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Sinônimo(s):
H-Gly-Pro-Arg-Pro-OH
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H31N7O5
Número CAS:
Peso molecular:
425.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated
técnica(s)
protein extraction: suitable
solubilidade
5% acetic acid: 1 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
N2([C@@H](CCC2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@H]1N(CCC1)C(=O)CN)CCCN=C(N)N
InChI
1S/C18H31N7O5/c19-10-14(26)24-8-2-5-12(24)15(27)23-11(4-1-7-22-18(20)21)16(28)25-9-3-6-13(25)17(29)30/h11-13H,1-10,19H2,(H,23,27)(H,29,30)(H4,20,21,22)/t11-,12-,13-/m0/s1
chave InChI
WXPZDDCNKXMOMC-AVGNSLFASA-N
Descrição geral
Inhibitor of fibrinogen aggregation and fibrin polymerization.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
Outras notas
Barnard, M.R., et al. 1999. Transfusion39, 73.
Rijkers, D.T., et al. 1998. Thromb. Res. 89, 161.
Achyuthan, K.E., and Dobson, J.V. 1986. Biochim. Biophys. Acta872, 261.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Yiyuan Zhang et al.
Thrombosis research, 192, 141-151 (2020-06-02)
Kinase inhibitors can pose bleeding risks as platelet signaling evolves during clotting. Using microfluidics (200 s-1 wall shear rate) to perfuse Factor XIIa-inhibited or thrombin-inhibited whole blood (WB) over collagen ± tissue factor (TF), we explored the potency of the Src family kinase