Documentos Principais
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 3.046,00
R$ 3.046,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 3.046,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
R$ 3.046,00
Check Cart for Availability
Junta
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
condensador C
150 mm
profundidade de imersão
50 mm
Categorias relacionadas
Informações legais
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)