V-024
Vitamin D2 solution
1 mg/mL in ethanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Vitamin D2 solution
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
forma
liquid
Características
(Snap-N-Shoot®)
(Snap-N-Spike®)
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1 mg/mL in ethanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
pf
-144.0 °C
aplicação(ões)
clinical testing
clinical testing
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−70°C
InChI
1S/C28H44O/c1-19(2)20(3)9-10-22(5)26-15-16-27-23(8-7-17-28(26,27)6)12-13-24-18-25(29)14-11-21(24)4/h9-10,12-13,19-20,22,25-27,29H,4,7-8,11,14-18H2,1-3,5-6H3/b10-9+,23-12+,24-13-/t20-,22+,25-,26+,27-,28+/m0/s1
chave InChI
MECHNRXZTMCUDQ-RKHKHRCZSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Descrição geral
Aplicação
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT RE 2 Oral
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C