Documentos Principais
S-095
Supelco
PB-22 4-Hydroxypentyl metabolite-D5 (indole-D5) solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H17D5N2O3
Peso molecular:
379.46
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.24
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in acetonitrile
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
forensics and toxicology
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC1=C(N=CC=C2)C2=CC=C1)C3=C([2H])N(CCCC(O)C)C4=C([2H])C([2H])=C([2H])C([2H])=C43
InChI
1S/C23H22N2O3/c1-16(26)7-6-14-25-15-19(18-10-2-3-11-20(18)25)23(27)28-21-12-4-8-17-9-5-13-24-22(17)21/h2-5,8-13,15-16,26H,6-7,14H2,1H3/i2D,3D,10D,11D,15D
chave InChI
USLCLHHNJHEBGL-DVHJCUEESA-N
Descrição geral
A stable-labeled internal standard of PB-22 4-Hydroxypentyl metabolite, also known as the Omega minus one-OH metabolite of PB-22. The 4-Hydroxypentyl analog is the major urinary metabolite of PB-22, a synthetic analog of JWH-018. The use of PB-22 has been associated with negative side effects such as nausea, vomiting, and seizures.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
35.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
2.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)