Documentos Principais
NMID921
3-Hydroxy-4-methoxytamoxifen
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C27H31NO3
Peso molecular:
417.54
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)