Documentos Principais
NMID913
Fencamine
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28N6O2
Número CAS:
Peso molecular:
384.48
Código UNSPSC:
41116107
grau
certified reference material
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
NMI Australia
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C20H28N6O2/c1-14(13-15-9-7-6-8-10-15)23(2)12-11-21-19-22-17-16(24(19)3)18(27)26(5)20(28)25(17)4/h6-10,14H,11-13H2,1-5H3,(H,21,22)
chave InChI
PDTADBTVZXKSJM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)