Documentos Principais
NMID869
1-Phenyl-2-nitropropene
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H9NO2
Número CAS:
Peso molecular:
163.17
Código UNSPSC:
41116107
fabricante/nome comercial
NMI Australia
Formato
neat
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C9H9NO2/c1-8(10(11)12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-7H,1H3/b8-7+
chave InChI
WGSVFWFSJDAYBM-BQYQJAHWSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)