Documentos Principais
711187
Sigma-Aldrich
5-Aminolevulinic acid-13C5, 15N hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 14.050,00
R$ 14.050,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 14.050,00
About This Item
Fórmula linear:
H215N13CH213CO(13CH2)213CO2H · HCl
Peso molecular:
173.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.12
R$ 14.050,00
Check Cart for Availability
Solicite mais informações
pureza isotópica
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Nível de qualidade
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
técnica(s)
bio NMR: suitable
pf
156 °C (dec.)
alteração de massa
M+6
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.[15NH2][13CH2][13C](=O)[13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H9NO3.ClH/c6-3-4(7)1-2-5(8)9;/h1-3,6H2,(H,8,9);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
chave InChI
ZLHFONARZHCSET-BVNCJLROSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Daniel Jericó et al.
Molecular therapy. Nucleic acids, 25, 207-219 (2021-08-31)
Variegate porphyria (VP) results from haploinsufficiency of protoporphyrinogen oxidase (PPOX), the seventh enzyme in the heme synthesis pathway. There is no VP model that recapitulates the clinical manifestations of acute attacks. Combined administrations of 2-allyl-2-isopropylacetamide and rifampicin in rabbits halved