Documentos Principais
F-040
Supelco
Fluvoxamine maleate
1.0 mg/mL in methanol (as free base), certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H21F3N2O2 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
434.41
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
chave InChI
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Informações sobre genes
human ... SLC6A4(6532)
Descrição geral
A Certified Spiking Solution® of fluvoxamine maleate suitable for use in HPLC/UV or mass spectrometry-based antidepressant testing methods in clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring or pharmaceutical research applications. Fluvoxamine is a selective serotonin re-uptake inhibitor (SSRI) used primarily for the treatment of obsessive-compulsive disorder (OCD) and major depressive disorder. Fluvoxamine is marketed under brand names such as
Faverin, Fevarin, Floxyfral, and Luvox.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CERTIFIED SPIKING SOLUTION is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)