Documentos Principais
P-915
Supelco
Paroxetine-D6 maleate solution
100 μg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
Paroxetine-D6 maleate solution
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 380,00
R$ 380,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 380,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19D6H14FNO3 · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
451.47
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 380,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
100 μg/mL in methanol (as free base)
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)\C=C/C(O)=O.[2H]C1([2H])C[C@H]([C@@H](C([2H])([2H])N1)C([2H])([2H])Oc2ccc3OCOc3c2)c4ccc(F)cc4
InChI
1S/C19H20FNO3.C4H4O4/c20-15-3-1-13(2-4-15)17-7-8-21-10-14(17)11-22-16-5-6-18-19(9-16)24-12-23-18;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-6,9,14,17,21H,7-8,10-12H2;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-/t14-,17-;/m0./s1/i8D2,10D2,11D2;
chave InChI
AEIUZSKXSWGSRU-VPMYKUOPSA-N
Descrição geral
Paroxetine, marketed under trade names Paxil® and Aropax, is an SSRI antidepressant used to treat many conditions in adults from major depression and obsessive-compulsive disorder to several anxiety disorders. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of paroxetine using LC/MS or LC-MS/MS methods for applications in clinical or diagnostic testing, clinical toxicology, or pharmaceutical research.
Informações legais
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Paxil is a registered trademark of GlaxoSmithKline LLC
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
49.5 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.7 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)