E-113
cis-5,8,11,14,17-Eicosapentaenoic acid
500 μg/mL in ethanol, certified reference material, Cerilliant®
Sinônimo(s):
EPA, Timnodonic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Formulário
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
500 μg/mL in ethanol
técnica(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
índice de refração
n20/D 1.4977 (lit.)
pf
−54-−53 °C (lit.)
densidade
0.943 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
clinical testing
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCCC(O)=O
InChI
1S/C20H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20(21)22/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16H,2,5,8,11,14,17-19H2,1H3,(H,21,22)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-
chave InChI
JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)