C-269
Cannabinoid Mixture - 17 Components solution
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Produtos recomendados
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
composição
Cannabichromenic acid (CBCA), 250 μg/mL
Cannabicyclol (CBL), 250 μg/mL
Cannabicyclolic acid (CBLA), 250 μg/mL
Cannabidiol, 250 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 250 μg/mL
Cannabigerol (CBG), 250 μg/mL
Cannabinol, 250 μg/mL
Cannabinolic acid (CBNA), 250 μg/mL
CBC (Cannabichromene), 250 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 250 μg/mL
CBDV (Cannabidivarin), 250 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 250 μg/mL
(-)-Delta8-THC, 250 μg/mL
(-)-Delta9-THC, 250 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 250 μg/mL
THCA-A (delta-9-Tetrahydrocannabinolic acid A), 250 μg/mL
THCV (delta-9-Tetrahydrocannabivarin), 250 μg/mL
embalagem
ampule of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cerilliant®
concentração
250 μg/mL ( 0.1% ascorbic acid and 1% DIPEA in 50:50 MeOH:ACN, each analyte)
formato
multi-component solution
temperatura de armazenamento
-65 to -96°C
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Eyes,Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
41.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
5 °C - closed cup