Documentos Principais
PHL85958
Supelco
Cannabigerolic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
CBGA
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H32O4
Número CAS:
Peso molecular:
360.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥90% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1c(c(cc(c1C(=O)O)CCCCC)O)C\C=C(\CCC=C(C)C)/C
InChI
1S/C22H32O4/c1-5-6-7-11-17-14-19(23)18(21(24)20(17)22(25)26)13-12-16(4)10-8-9-15(2)3/h9,12,14,23-24H,5-8,10-11,13H2,1-4H3,(H,25,26)/b16-12+
chave InChI
SEEZIOZEUUMJME-FOWTUZBSSA-N
Descrição geral
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Outras notas
This compound is commonly found in plants of the genus: cannabis
Informações legais
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)