PHL10017
Cannabichromenic acid
phyproof® Reference Substance
Sinônimo(s):
CBCA
About This Item
Produtos recomendados
grau
primary reference standard
linha de produto
phyproof® Reference Substance
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
fabricante/nome comercial
PhytoLab
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
food and beverages
pharmaceutical
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
This substance is tested for its content of d8-THC, d9-THC, and d9-THCA. Results are given on each COA. Acceptable maximum limits were set to 0.10 % each, and to 0.20 % for the sum of d9-THC and d9-THCA (in analogy to the cannabidiol monograph in DAC).
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?