900125E
Avanti
17(S)-HDHA
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E, ethanol solution
Sinônimo(s):
17(S)-hydroxy Docosahexaenoic acid
Selecione um tamanho
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (900125E-100ug)
pkg of 1 × 1 mL (900125E-500ug)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 900125E
concentração
0.1 mg/mL (900125E-100ug)
0.5 mg/mL (900125E-500ug)
tipo de lipídio
neutral lipids
neutral glycerides
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
CC/C=C\C[C@H](O)/C=C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O3/c1-2-3-15-18-21(23)19-16-13-11-9-7-5-4-6-8-10-12-14-17-20-22(24)25/h3,5-8,11-16,19,21,23H,2,4,9-10,17-18,20H2,1H3,(H,24,25)/b7-5-,8-6-,13-11-,14-12-,15-3-,19-16+/t21-/m0/s1
chave InChI
SWTYBBUBEPPYCX-YTQNUIGOSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)