890702P
Avanti
16:0 EPC (Cl Salt)
Avanti Research™ - A Croda Brand 890702P, powder
Sinônimo(s):
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-ethylphosphocholine (chloride salt)
Selecione um tamanho
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (890702P-10mg)
pkg of 1 × 100 mg (890702P-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 890702P
tipo de lipídio
cationic lipids
transfection
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O=P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC.[Cl-]
InChI
1S/C42H85NO8P.ClH/c1-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-41(44)47-38-40(39-50-52(46,48-9-3)49-37-36-43(4,5)6)51-42(45)35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-2;/h40H,7-39H2,1-6H3;1H/q+1;/p-1/t40-,52?;/m1./s1
chave InChI
XXTKXMLARLHZSM-WGVGMMHHSA-M
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)