Documentos Principais
Z373427
Sigma-Aldrich
LiposoFast Liposome Factory
pore size 200 nm, polycarbonate membrane
Selecione um tamanho
50 EA
R$ 1.067,00
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
50 EA
R$ 1.067,00
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.22
R$ 1.067,00
Check Cart for Availability
Materiais
polycarbonate membrane
esterilidade
non-sterile
tamanho de poro
200 nm
Categorias relacionadas
Descrição geral
Fast, efficient formation of uniform-sized, unilamellar liposomes. The principle is simple: a lipid emulsion is repeatedly extruded through a porous polycarbonate membrane, forced back and forth by specially modified gas-tight syringes attached to the membrane support capsule. With the syringes provided, unit has 0.5 mL capacity and virtually zero dead volume. Membranes from 100 to 400 nm pore size available.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
  1. what is the diameter of the filter paper
    1 answer
    1. The diameter is 19 mm.