Key Documents
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C51H106N11O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1270.44
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Ensaio
99% (TLC)
forma
powder
embalagem
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
tipo de lipídio
coenzymes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3