870622P
Avanti
18:0-azo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1-stearoyl-2-[(E)-4-(4-((4-butylphenyl)diazenyl)phenyl)butanoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
1 ea of 25 mg (870622P-25mg)
1 ea of 5 mg (870622P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC)C=C2)C=C1)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C46H76N3O8P/c1-6-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-26-45(50)54-38-44(39-56-58(52,53)55-37-36-49(3,4)5)57-46(51)27-23-25-41-30-34-43(35-31-41)48-47-42-32-28-40(29-33-42)24-9-7-2/h28-35,44H,6-27,36-39H2,1-5H3/b48-47+/t44-/m1/s1
chave InChI
GSDWUNYUZXXUAG-MKVJPAFLSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)