Documentos Principais
870650P
Avanti
Trans-FAAzo-4
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
4-Butyl-Azo-4:0-Acid-1
Selecione um tamanho
5 MG
R$ 1.154,00
25 MG
R$ 4.378,00
R$ 1.154,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
5 MG
R$ 1.154,00
25 MG
R$ 4.378,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H24N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
324.42
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 1.154,00
Previsão de entrega em15 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
1 ea of 25 mg (870650P-25mg)
1 ea of 5 mg (870650P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
photoswitchable lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC1=CC=C(/N=N/C2=CC=C(CCCC(O)=O)C=C2)C=C1
InChI
1S/C20H24N2O2/c1-2-3-5-16-8-12-18(13-9-16)21-22-19-14-10-17(11-15-19)6-4-7-20(23)24/h8-15H,2-7H2,1H3,(H,23,24)/b22-21+
chave InChI
NZZOOAGSNMPTTQ-QURGRASLSA-N
Descrição geral
FAAzos are photoswitchable fatty acids which mimics highly unsaturated fatty acids such as arachidonic acid. FAAzo-4 is an azobenzene derivative.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
FAAzos are potential modular building blocks for synthetic incorporation into more elaborate photolipids.[1] FAAzo has the potential for the optical control of G-protein coupled receptor (GPCR).[2]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Optical control of GPR40 signalling in pancreatic beta-cells
Frank JA, et al.
Chemical Science, 8(11), 7604-7610 (2017)
Photoswitchable diacylglycerols enable optical control of protein kinase C
Frank JA, et al.
Nature Chemical Biology, 12(9), 755-755 (2016)