Documentos Principais
870328P
Avanti
C8:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Octanoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C15H20D9NO4
Peso molecular:
296.45
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870328P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicação(ões)
lipidomics
lipidomics
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C15H29NO4/c1-5-6-7-8-9-10-15(19)20-13(11-14(17)18)12-16(2,3)4/h13H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
chave InChI
CXTATJFJDMJMIY-UKACUGSRSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870328P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)