Documentos Principais
870323P
Avanti
C16:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Palmitoyl L-carnitine-d9
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C23H36D9NO4
Peso molecular:
408.66
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1x1 mg (870323P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
chave InChI
XOMRRQXKHMYMOC-UBNSAEOJSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870323P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)