Documentos Principais
870160P
Avanti
16:0 Ptd Thioethanol
Avanti Research - A Croda Brand 870160P, powder
Sinônimo(s):
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (Sodium Salt)
Selecione um tamanho
25 MG
R$ 719,00
100 MG
R$ 1.936,00
500 MG
R$ 4.273,00
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
25 MG
R$ 719,00
100 MG
R$ 1.936,00
500 MG
R$ 4.273,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H72O8PNaS
Número CAS:
Peso molecular:
730.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 719,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 g (870160P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (870160P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (870160P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (870160P-500mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 870160P
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCS)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C37H73O8PS.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-36(38)42-33-35(34-44-46(40,41)43-31-32-47)45-37(39)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h35,47H,3-34H2,1-2H3,(H,40,41);/q;+1/p-1/t35-;/m1./s1
chave InChI
AKETWRINAWSUQU-RUQJKXHKSA-M
Descrição geral
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol is a thiol modified phospholipid.[1]
Aplicação
16:0 Ptd Thioethanol has been used in the preparation of unilamellar liposomes[2] and supported lipid bilayers (SLB).[2][1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
1,2-Dipalmitoyl-sn-Glycero-3-Phosphothioethanol (DPPTE) or 16:0 Ptd Thioethanol facilitates the liposome formation by building the lipid layers with the assistance of thiol-anchors at the lipid headgroups.[1]
Embalagem
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (870160P-1g)
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (870160P-500mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870160P-100mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870160P-25mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
geralmente comprado junto com este produto
Nº do produto
Descrição
Preços
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peptide-functionalized supported lipid bilayers to construct cell membrane mimicking interfaces
Kilic A and Kok FN
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 176, 18-26 (2019)
The effect of thiolated phospholipids on formation of supported lipid bilayers on gold substrates investigated by surface-sensitive methods
Kilicc, A, et al.
Colloids and Surfaces. B, Biointerfaces, 160, 117-125 (2017)
Lena A Lautscham et al.
Biomaterials, 35(10), 3198-3207 (2014-01-21)
Cell behavior such as cell adhesion, spreading, and contraction critically depends on the elastic properties of the extracellular matrix. It is not known, however, how cells respond to viscoelastic or plastic material properties that more closely resemble the mechanical environment