Documentos Principais
860853P
Avanti
16:0 Azido Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
16-azidohexadecanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.009,00
R$ 3.009,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.009,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C37H74N13O17P3S
Número CAS:
Peso molecular:
1098.05
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.009,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860853-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lipídio
click reagents
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@](C(NCCC(NCCSC(CCCCCCCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])=O)=O)=O)(C(C)(COP([O-])(OP([O-])(OC[C@H]([C@H]1OP([O-])(O)=O)O[C@H]([C@@H]1O)N2C3=C(C(N)=NC=N3)N=C2)=O)=O)C)[H].[NH4+].[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C37H65N10O17P3S.3H3N/c1-37(2,32(51)35(52)41-19-17-27(48)40-20-21-68-28(49)16-14-12-10-8-6-4-3-5-7-9-11-13-15-18-45-46-39)23-61-67(58,59)64-66(56,57)60-22-26-31(63-65(53,54)55)30(50)36(62-26)47-25-44-29-33(38)42-24-43-34(29)47;;;/h24-26,30-32,36,50-51H,
chave InChI
IRKUQXJWDGYOIA-LFYAMDRWSA-N
Descrição geral
Azido Coenzyme A is a derivative of coenzyme A.[1]
Embalagem
pkg of 1 x 1mg; 5mL glass amber screw cap vial (860853P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
One-step transformation of coenzyme A into analogues by transamidation
Sanichar R and Vederas J C
Organic Letters, 19(8), 1950-1953 (2017)