Documentos Principais
860523P
Avanti
C24 Dihydroceramide-1-Phosphate (d18:0/24:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860523P, powder
Sinônimo(s):
N-lignoceroyl-D-erythro-dihydroceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 875,00
R$ 875,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 875,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C42H89N2O6P
Número CAS:
Peso molecular:
749.14
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 875,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860523P-1mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860523P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](CCCCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C42H86NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-42(45)43-40(39-49-50(46,47)48)41(44)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2;/h40-41,44H,3-39H2,1-2H3,(H,43,45)(H2,46,47,48);1H3/t40-,41+;/m0./s1
chave InChI
RWGVFKRSCGIIDQ-AFTKPYPUSA-N
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860523P-1mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)