Documentos Principais
860450P
Avanti
14:0 PA-d54
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinônimo(s):
1,2-Dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphate, sodium salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 10.279,00
R$ 10.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 10.279,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H6O8PNaD54
Número CAS:
Peso molecular:
669.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
R$ 10.279,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860450P-10MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP(O)([O-])=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])
Descrição geral
1,2-dimyristoyl-d54-sn-glycero-3-phosphate (sodium salt) (14:0 PA-d54) is a deuterated phosphatidic acid in which 54 protons of dimyristoyl are replaced by deuterium isotope. Phosphatidic acid (PA) is a membrane phospholipid.[1]
Ações bioquímicas/fisiológicas
Phosphatidic acid (PA) serves as an intermediate for the production of storage and membrane lipids. It is involved in the regulation of glycerolipid metabolism. PA is also involved in membrane biogenesis. It is also implicated in several cellular processes such as, membrane trafficking, signal transduction, cytoskeletal rearrangement and secretion.[1]
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860450P-10MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Signaling functions of phosphatidic acid
Wang X, et al.
Progress in Lipid Research, 45(3), 250-278 (2006)