Documentos Principais
810385P
Avanti
TopFluor TMR cholesterol
powder, Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
22-((4,4-difluoro-1,3-dimethyl-5-(4-methoxyphenyl)-4-bora-3a,4a-diaza-s-indacene-2-propionyl)amino)-23-norcholesterol
Selecione um tamanho
1 MG
R$ 3.481,00
R$ 3.481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 MG
R$ 3.481,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C43H56BF2N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
711.73
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
R$ 3.481,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Ensaio
99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
package of 1 × 1 mg
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810385P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)